missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (JE31-05), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32268
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Dihydrofolate Reductase/DHFR | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 | |
| DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3 | |
| Recombinant protein within Human Dihydrofolate Reductase/DHFR aa 88-187/ 187. (Uniprot: P00374) | |
| 100 μL | |
| Cancer | |
| 1719 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| JE31-05 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu