Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour divers instruments
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour divers instruments possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
127.00€ - 160.00€
Spécification
Description | Amplitude de 60 mm, filetage UNC 6-32 dans le bouton du piston |
---|---|
Longueur (métrique) | 60 mm |
À utiliser avec (équipement) | Différents instruments |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15258513
|
Trajan Scientific and Medical™
008987 |
10 ml |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11967224
|
Trajan Scientific and Medical™
008687 |
2,5 ml |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15208513
|
Trajan Scientific and Medical™
008787 |
5 ml |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour divers instruments/li/ulSpécification
Amplitude de 60 mm, filetage UNC 6-32 dans le bouton du piston | |
60 mm | |
Différents instruments |