missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18658035 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18658035 100 μg 100µL
18656315 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18658035 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299138100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23576
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.