Learn More
Thermo Scientific™ Détecteur à barrette de diodes UltiMate™
Besoin d’une acquisition spectrale complète pour votre chromatographie liquide classique et à séparation rapide ? Ce détecteur permet l’acquisition des données à des fréquences pouvant atteindre 200 Hz.
sur devis
Spécification
Mode de détection | Détection UV-vis (8 canaux) |
---|---|
Type de détecteur | Faisceau unique |
Type | Détecteur à barrettes de diodes |
Affichage | Écran LCD |
Dérive | < 1 mAU/h |
Code produit | Marque | Description | Mode de détection | Data Collection Rate | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Mode de détection | Data Collection Rate | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13430207
|
Thermo Scientific™
5082.0010 |
Détecteur à barrettes de diode DAD-3000, sans cellule | Détection UV-vis (8 canaux) | 100 Hz max. |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Description
Recueillez des données spectrales complètes pour une analyse post-acquisition grâce au détecteur à barrettes de diodes à séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Il prend en charge les applications HPLC et UHPLC avec huit canaux d’acquisition des données sur une seule longueur d’onde, une barrette de diodes de 1 024 éléments et d’excellentes performances de bruit et de dérive, proches de celles des détecteurs optiques avancés. La détection à barrettes de diodes permet une acquisition de la gamme spectrale complète à des vitesses pouvant atteindre 200 Hz. Des outils de données 3D complets dans le système de données chromatographiques Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ facilitent le traitement et la présentation de vos résultats.
Utilisation recommandéeIl est recommandé d’utiliser le détecteur à barrettes de diodes à séparation rapide UltiMate 3000 avec les systèmes de séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Il est idéal pour les laboratoires se concentrant sur la mise au point de méthodes et qui doivent procéder à la capture d’informations spectrales complètes provenant de nouveaux composés dans des pics étroits de séparation rapide. Pour la chromatographie classique, choisissez le détecteur DAD-3000 économique avec une fréquence d’acquisition des données de 100 Hz.
Fonctionnalités- Un faible bruit de fond (généralement <± 7 μAU) et une dérive minimum (généralement < 0,5 mAU/h) offrent les seuils de détection et limites de quantification les plus faibles.
- Fréquences d’acquisition des données allant jusqu’à 200 Hz pour la détection et la caractérisation des pics, même les plus étroits.
- Acquisition des données des spectres UV-visible complètes, même pour 10 pics séparés, en 10 secondes
- Sélection de cellules à circulation Thermo Scientific™ PEEK™ en acier inoxydable et offrant un maximum de flexibilité pour des applications classiques et biocompatibles.
- Accès frontal aux cellules et lampes préalignées simplifiant la maintenance de routine
- Puces d’identification permettant de suivre les paramètres de la lampe et de la cellule pour les pistes d’audit
Le moniteur de pH et de conductivité Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 PCM-3000 représente une mise à niveau pour la surveillance précise du pH et de la conductivité en ligne grâce aux détecteurs de la série DAD-3000. Ce dispositif est généralement utilisé pour surveiller la formation de gradients dans la chromatographie à échange d’ions (IEC) à base de gradients de pH ou de sel dans l’analyse biopharmaceutique.
Le PCM-3000 prend en charge tous les modes chromatographiques et permet la vérification des conditions d’élution, le comportement de rétention des échantillons ainsi que la précision et la reproductibilité de l’instrumentation.
Spécification
Détection UV-vis (8 canaux) | |
Détecteur à barrettes de diodes | |
< 1 mAU/h | |
Variable | |
Qualification d’instrument automatique (AutoQ), surveillance de l’état du système et de l’état de la qualification à l’aide du logiciel Chromeleon, de la lampe et des puces d’identification cellulaire | |
< 3 % RSD | |
Faisceau unique | |
< 1,0 nm | |
Fente étroite ou large, réglable | |
± 1,0 nm | |
85 à 260 V |
Faisceau unique | |
Écran LCD | |
Divers, commander séparément | |
Variable | |
Lampe au deutérium, lampe au tungstène | |
<±8 μAU | |
USB | |
2 s | |
Oui | |
De 190 à 800 nm |