missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIS3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
386.00€ - 500.00€
Spécification
| Antigène | DIS3 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Knockdown Validated |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18427791
|
Novus Biologicals
NBP1-85209-25ul |
25ul |
386.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18208427
|
Novus Biologicals
NBP1-85209 |
0.1 mL |
500.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DIS3 Polyclonal specifically detects DIS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.Spécification
| DIS3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 22894 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EAYILFVRKNAIVVLIPKYGLEGTVFFEEKDKPNPQLIYDDEIPSLKIEDTVFHVFDKVKVKIMLDSSNLQHQKIRMSLVEPQIPGISIPTDTSN | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Knockdown Validated | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 2810028N01Rik, DIS3 mitotic control homolog (S. cerevisiae), dis3p, DKFZp667L1817, EC 3.1.13, EC 3.1.13.-, EC 3.1.26.-, EXOSC11, exosome complex exonuclease RRP44, exosome component 11, FLJ10484, KIAA1008RP11-342J4.3, MGC33035, mitotic control protein dis3 homolog, Protein DIS3 homolog, Ribosomal RNA-processing protein 44, RRP44bA555G22.1 | |
| DIS3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of human DIS3 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit