Learn More
BD Seringue en deux parties non stérile Discardittrade;
Utilisée pour l’injection ou l’aspiration de liquides médicaux, y compris les liquides corporels (sang, etc.) et les médicaments. La seringue en deux parties non stérile BDtrade; Discardittrade; est une seringue médicale à usage unique avec lubrifiant dans le matériau du corps pour un avancement souple du piston sans avoir besoin d’un anneau en caoutchouc.
Marque: BD 309040
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 11.56500kg
Alert:
Pour les applications sous pression, une seringue en trois parties est recommandée.
Description
ulliSeringues à deux parties avec pipette Luer et conception étanche/liliCorps transparent avec des marquages précis de graduation pour une visualisation parfaite du contenu/liliPiston ergonomique pour un fonctionnement à une seule main avec une force de glissement réduit/liliLe lubrifiant sans huile de silicone permet un mouvement souple et progressif du piston/liliLa bague de retenue empêche le retrait accidentel de la tige du piston/liliLa conception des brides de préhension des doigts garantit stabilité et confort lors de l’injection/liliLes seringues à usage unique, emballées individuellement, sont exemptes de latex et de PVC/li/ulSpécification
Oléamide (lubrifiant), Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre) | |
Injection et/ou aspiration de fluides médicaux | |
Oui | |
100/boîte | |
Embout Luer |
Transparent | |
Seringue en 2 parties | |
0,2 ml | |
5 ml | |
Non stérile |