Learn More
BD Seringue en deux parties non stérile Discardittrade;
Utilisée pour l’injection ou l’aspiration de liquides médicaux, y compris les liquides corporels (sang, etc.) et les médicaments. La seringue en deux parties non stérile BDtrade; Discardittrade; est une seringue médicale à usage unique avec lubrifiant dans le matériau du corps pour un avancement souple du piston sans avoir besoin d’un anneau en caoutchouc.
375.00€ - 1525.00€
Spécification
Matériau | Oléamide (lubrifiant), Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre) |
---|---|
Couleur | transparent |
À utiliser avec (application) | Injection et/ou aspiration de fluides médicaux |
Type de produit | Seringue en 2 parties |
Jetable | Oui |
Alert:
Pour les applications sous pression, une seringue en trois parties est recommandée.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286173
|
BD
301360 |
10 ml | 0,5 ml |
375.00€
1700 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10012022
|
BD
309040 |
5 ml | 0,2 ml |
1525.00€
3000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliSeringues à deux parties avec pipette Luer et conception étanche/liliCorps transparent avec des marquages précis de graduation pour une visualisation parfaite du contenu/liliPiston ergonomique pour un fonctionnement à une seule main avec une force de glissement réduit/liliLe lubrifiant sans huile de silicone permet un mouvement souple et progressif du piston/liliLa bague de retenue empêche le retrait accidentel de la tige du piston/liliLa conception des brides de préhension des doigts garantit stabilité et confort lors de l’injection/liliLes seringues à usage unique, emballées individuellement, sont exemptes de latex et de PVC/li/ulSpécification
Oléamide (lubrifiant), Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre) | |
Injection et/ou aspiration de fluides médicaux | |
Oui | |
Embout Luer |
transparent | |
Seringue en 2 parties | |
100/boîte | |
Non stérile |