missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DISP1 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Code produit 30661484 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30661484 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30661484 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3549H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

DISP1 Polyclonal antibody specifically detects DISP1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DISP1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène DISPAFLJ43740, dispatched A, dispatched homolog 1 (Drosophila), DKFZp434I0428, MGC104180, MGC13130, MGC16796, protein dispatched homolog 1
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human DISP1, Glu212-Lys492, Ser746-Thr984, Accession # NP_116279
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84976
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.