Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur
Pointes de distributeur robustes, stables et durables pour diverses marques de pipeteurs. Pour la distribution de liquides à viscosité ou pression de vapeur élevée.
39.75€ - 193.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 8655 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la distribution de liquides à viscosité élevée et haute pression de vapeur |
Type de produit | Pointe du distributeur |
Jetable | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15163646
|
Fisherbrand™
|
0,1 ml | Non stérile |
90.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15133646
|
Fisherbrand™
|
0,5 ml | Non stérile |
87.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15153646
|
Fisherbrand™
|
1.25mL | Non stérile |
87.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15173646
|
Fisherbrand™
|
2,5 ml | Non stérile |
87.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15143646
|
Fisherbrand™
|
5,0 mL | Non stérile |
87.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15193646
|
Fisherbrand™
|
12,5 ml | Non stérile |
87.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15183646
|
Fisherbrand™
|
25 mL | Non stérile |
70.90€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15103656
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Non stérile |
39.75€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15113656
|
Fisherbrand™
|
0,1 ml | Stérile |
193.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15123656
|
Fisherbrand™
|
0,5 ml | Stérile |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15143656
|
Fisherbrand™
|
1,25 ml | Stérile |
152.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15133656
|
Fisherbrand™
|
2,5 ml | Stérile |
175.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15153656
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Stérile |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15173656
|
Fisherbrand™
|
12,5 ml | Stérile |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15183656
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Stérile |
73.30€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15163656
|
Fisherbrand™
|
25 ml | Stérile |
72.65€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ces pointes sont destinées à une utilisation avec les pipeteurs suivants :
- Brand Handystep™ et Handystep™ électronique
- Eppendorf™ Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
Specifications
ISO 8655 | |
Pointe du distributeur | |
Polypropylène |
Pour la distribution de liquides à viscosité élevée et haute pression de vapeur | |
Oui |