Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Vêtements de protection jetables
Recyclez les vêtements de protection jetables à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS67-L-FR
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Vêtements de protection à usage unique : combinaisons de protection chimique, blouses et surchaussures jetables
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés
- Petite : 15 vêtements
- Moyenne : 35 vêtements
- Grande : 65 vêtements
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Les combinaisons ayant été en contact avec des matières considérées comme dangereuses ou toxiques
Matériel stérilisé par autoclave - Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Les autres types d'équipement de protection (masques de protection ou de respiration, lunettes ou casques)
- Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Recycling Box | |
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Not Autoclavable |
Cardboard, Plastic | |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Non-sterile |