missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Vêtements de protection jetables
Recyclez les vêtements de protection jetables à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
104.00€ - 180.29€
Spécification
Matériau | Cardboard, Plastic |
---|---|
Type de produit | Recycling Box |
Couleur | Beige, Green, Red, White |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Yes |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17825835
|
Terracycle™
CS67-S-FR |
Small |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17895925
|
Terracycle™
CS67-M-FR |
Medium |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17895915
|
Terracycle™
CS67-L-FR |
Large |
180.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Vêtements de protection à usage unique : combinaisons de protection chimique, blouses et surchaussures jetables
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés
- Petite : 15 vêtements
- Moyenne : 35 vêtements
- Grande : 65 vêtements
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Les combinaisons ayant été en contact avec des matières considérées comme dangereuses ou toxiques
Matériel stérilisé par autoclave - Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Les autres types d'équipement de protection (masques de protection ou de respiration, lunettes ou casques)
- Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Cardboard, Plastic | |
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Not Autoclavable |
Recycling Box | |
Single-use | |
Non-sterile |