Learn More
3M™ Demi-masque
Code produit. 12372399
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Type de cartouche:
FFABEK1P3 R D
Code produit. 12372399
Marque: 3M™ 7000034735
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules. Le demi-masque respiratoire jetable sans entretien 3M peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres à gaz ou après un mois d’utilisation.
Masque simple, léger et bien équilibré offrant une protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules.
  • Aucun assemblage ni entretien nécessaire
  • La technologie unique du carbone lié permet de positionner le masque près du visage
  • Conception à profil bas permettant d’utiliser le masque sous de nombreux autres types d’équipements de protection, pour un champ de vision intact et un plus grand confort au travail
  • Soupape d’expiration à position centrale pour une élimination efficace de la chaleur et de l’humidité
  • Peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres gazeux ou après un mois d’utilisation
Protection respiratoire contre :
  • Poussières fines
  • Brouillards à base d’eau et d’huile
  • Gaz et vapeurs organiques possédant une bonne détectabilité et un point d’ébullition supérieur à 65°C
Certifications :
  • EN 405:2002
  • Limitations d’usage maximales :
  • Gaz / vapeurs : FPA – 10 x VLEP
  • Particules : FPA – 20 x VLEP
  • Marquage CE 