Learn More
Greiner Bio-One Sachets de mise au rebut
Pour une élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés. Les sachets de mise au rebut Greiner Bio-One sont disponibles en PP et en PA.
1462.80€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Translucides |
À utiliser avec (application) | Pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés |
Épaisseur (métrique) | 0.05 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10408892
|
Greiner Bio-One
649401 |
PA | 1100 x 700 mm | 130 L |
1462.80€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Non stériles
- Le polypropylène (PP) convient aux autoclaves à vapeur
- Le polyamide (PA) convient aux stérilisateurs à air chaud
- Épaisseur de la feuille de métal : 0,05mm
- Capacités nominales de 10 à 130 litres
- Exclusivement destinés à un usage unique
Protègent de la lumière directe
Spécification
Autoclavable | |
Translucides | |
Pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés | |
0.05 mm |