Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distribution Tubes With Frit
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05432204
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10336071
  • 97.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Tubes de distribution avec fritté (porosité : 0)
  • Pour des solvants légers spécifiques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
500 mL
Solvants légers spécifiques