Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distribution Tubes With Frit
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
48.87€ - 97.20€
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10204151
|
Lenz Laborglasintrumente
05433203 |
Solvants lourds spécifiques | 250 ml |
55.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264001
|
Lenz Laborglasintrumente
05432203 |
Solvants légers spécifiques | 250 ml |
90.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10306121
|
Lenz Laborglasintrumente
05432202 |
Solvants légers spécifiques | 100 mL |
83.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10336071
|
Lenz Laborglasintrumente
05432204 |
Solvants légers spécifiques | 500 mL |
97.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10336311
|
Lenz Laborglasintrumente
05433204 |
Solvants lourds spécifiques | 500 mL |
74.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681892
|
Lenz Laborglasintrumente
05433202 |
Solvants lourds spécifiques | 100 mL |
48.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Distribution tubes with frit (porosity: 0)
- For specific light solvents
- Made of DURAN™ tubing