Learn More
Novus Biologicals™ DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Antibody (3F9B1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
298.00€ - 511.00€
Spécification
Antigène DLEC/CLEC4C/BDCA-2
Clone 3F9B1
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
Applications Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30033665
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27163-0.1ml
0.1 mL
511.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30028647
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27163-0.025ml
0.025 mL
298.00€
0.03mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Monoclonal antibody specifically detects DLEC/CLEC4C/BDCA-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
DLEC/CLEC4C/BDCA-2
1 mg/mL
Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Dendritic Cell Markers
PBS
170482
IgG1
Protein G purified
3F9B1
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150
Purified recombinant fragment of human DLEC/CLEC4C/BDCA-2 (AA: extra 45-213) expressed in E. Coli.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.