missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLG7/HURP Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18203460 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18203460 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18203460 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11040574

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DLG7/HURP Polyclonal specifically detects DLG7/HURP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DLG7/HURP
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Formule TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q15398
Alias de gène DAP-5, Discs large homolog 7, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5, disks large-associated protein 5, DLG7, Hepatoma up-regulated protein, HURPDLG1, KIAA0008discs, large homolog 7 (Drosophila), large homolog 7
Symboles de gène(s) DLGAP5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 800 and the C-terminus (residue 846) of Human Hepatoma Upregulated Protein/Discs, Large 7 using the numbering given in entry NP_055565.2 (GeneID 9787).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9787
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.