missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DLL4 Antibody (447506), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1506PEATT594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DLL4 Monoclonal antibody specifically detects DLL4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| DLL4 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 447506 | |
| Flow Cytometry | |
| delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DLL4, Ser27-Pro524, Accession # Q9NR61 | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 54567 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu