Learn More
Thermo Scientific™ DMEM pour SILAC
Analysez l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide de ces milieux ou additifs pour un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC).
69.25€ - 288.00€
Code produit | Marque | Quantité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15645729
|
Thermo Scientific™
88364 |
500 mL | Échantillons de protéines |
69.25€
500mL |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15786803
|
Thermo Scientific™
A33822 |
6 x 500 ml | Lysat cellulaire |
288.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le milieu Thermo Scientific DMEM pour SILAC est optimisé pour une utilisation avec un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) pour analyser l’expression des protéines par spectrométrie de masse (MS).
Le marquage isotopique des acides aminés dans les cultures cellulaires (méthode SILAC) est une méthode performante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds” marqués 13C ou 15N dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Ce milieu SILAC est utilisé avec des acides aminés lourds et légers pour le marquage isotopique différentiel des cellules pour l’analyse de SILAC. Les milieux SILAC complétés par des acides aminés lourds sont capables d’incorporer près de 100 % des marquages dans les protéines des cellules vivantes.
Caractéristiques du support DMEM pour SILAC :- Flexible — milieu liquide qui présente une insuffisance en L-lysine et L-arginine, qui permet une couverture protéomique plus complète par la biais d’un marquage des isotopes d’acides aminés doubles
- Haute qualité — les milieux de culture à haute qualité sont stériles, exempts d’endotoxines et compatibles avec la culture cellulaire
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.