missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase I Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit. 16808094 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16808094 150 μL 150µL
16818094 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16808094 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 180511AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is involved in the synthesis of asparagine. This gene complements a mutation in the temperature-sensitive hamster mutant ts11, which blocks progression through the G1 phase of the cell cycle at nonpermissive temperature. There are three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein described for this gene.

Spécification

Antigène DNA Ligase I
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.14 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression LIG1
Numéro d’ordre du gène P18858, P37913, Q9JHY8
Alias de gène DNA ligase 1, DNA Ligase I, LIG1, ligase I, DNA, ATP dependent
Symboles de gène(s) LIG1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène DNA Ligase I Fusion Protein Ag12508
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16881, 3978, 81513
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.