missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Ligase I Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Tous les produits Proteintech ProduitsDescription
The protein encoded by this gene is involved in the synthesis of asparagine. This gene complements a mutation in the temperature-sensitive hamster mutant ts11, which blocks progression through the G1 phase of the cell cycle at nonpermissive temperature. There are three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein described for this gene.
Spécification
Spécification
| Antigène | DNA Ligase I |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.14 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | LIG1 |
| Numéro d’ordre du gène | P18858, P37913, Q9JHY8 |
| Alias de gène | DNA ligase 1, DNA Ligase I, LIG1, ligase I, DNA, ATP dependent |
| Symboles de gène(s) | LIG1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?