Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation DNAH5
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1340.00€ - 2210.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Contenu et stockage Stocker à 4°C dans l’obscurité
Type de produit ADN/ARN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16003515
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
FS0062.100UL
100 µl
1340.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-09-2022
pour voir le stock disponible 
16013515
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
FS0062.200UL
200 µl
2210.00€
200µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-09-2022
Spécification
Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Stocker à 4°C dans l’obscurité
ADN/ARN