Learn More
Dnmt3L Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498246 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498246 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498246 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335367MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Dnmt3L Polyclonal antibody specifically detects Dnmt3L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Dnmt3L
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3-like, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3-like, human cytosine-5-methyltransferase 3-like protein, 10cytosine-5-methyltransferase 3-like protein, MGC1090
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 151-386 of human Dnmt3L (NP_787063.1).,, Sequence:, SGLLQRRRKWRSQLKAFYDRESENPLEMFETVPVWRRQPVRVLSLFEDIKKELTSLGFLESGSDPGQLKHVVDVTDTVRKDVEEWGPFDLVYGATPPLGHTCDRPPSWYLFQFHRLLQYARPKPGSPRPFFWMFVDNLVLNKEDLDVASRFLEMEPVTIPDVHGGSLQNAVRVWSNIPAIRSRHWALVSEEELSLLAQNKQSSKLAAKWPTKLVKNCFLPLREYFKYFSTELTSSL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29947
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG