Learn More
MP Biomedicals™ Mélange dNTP (10 mm chacun)
Améliore l’efficacité de la PCR, réduit les températures de dénaturation et augmente les longueurs des modèles. Le mélange de dNTP MP Biomedicals (10 mm chacun) est une solution prête à l’emploi avec une purification garantie de dNTP (>99 % pur) afin d’obtenir des résultats sensibles et cohérents
Marque:  MP Biomedicals™ 11NTPMX105
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12846895
  • 278.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
Le procédé de fabrication garantit que les dNTP sont hautement purifiés, car les contaminants peuvent gêner la PCR et entraîner un rendement de produit décevant. Ce produit obtient des résultats sensibles et cohérents avec des désoxyribonucléotides spécialement préparés à une concentration de 10 mm.
Il convient à une utilisation dans une gamme d’applications de biologie moléculaire, notamment : PCR, PCR en temps réel, PCR de haute fidélité et longue, RT-PCR, synthèse de l’ADNc et séquençage de l’ADN et procédures de marquage.
Spécification
Spécification
Le mélange dNTP contient 5 μmol de chaque dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Stockage à -20°C.
+ de 99 %
PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel
7
5 x 5 μmol
10 mM