missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOCK3 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Code produit 30738670 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30738670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30738670 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF7134K

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

DOCK3 Polyclonal antibody specifically detects DOCK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DOCK3
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène dedicator of cytokinesis 3, KIAA0299, modifier of cell adhesion
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human DOCK3, Gly418-Thr656, Accession # Q8IZD9
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1795
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.