Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/447 + DOG-1.1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18607565 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607565 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607565 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244381
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DOG1/TMEM16A
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DG1/447 + DOG-1.1
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human canine-1 protein (DG1/447) + A synthetic peptide from human canine-1 protein (MSDFVDWVIPDIPKDISQQIHKEKVLMVELFMREEQDKQQLL-ETCMEKERQKDEPPCNHHNTKACPDSLGSP-APSHAYHGGVL), conjugated to a carrier protein (DOG-1.1). (Uniprot: Q5XX6)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55107
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus