Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), HRP, R&D Systems™
Code produit 18601415 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601415 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601415 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321076H
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DOG1/TMEM16A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rDG1/447
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55107
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus