Learn More
DOK3 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18611276 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18611276 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611276 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299574PE
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DOK3 Polyclonal specifically detects DOK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugué PE
État réglementaire RUO
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus