Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR bombés, barrettes de 8
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
49.50€ - 80.50€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Nbre de puits | 8 |
Format | Barrettes de 8 bouchons bombés |
Type de produit | Barrette de bouchons pour plaque PCR |
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746163
|
Thermo Scientific™
AB0265 |
Barrettes de 8 bouchons bombés | 250/carton |
80.50€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10304753
|
Thermo Scientific™
AB0386 |
Barrettes de 8 bouchons bombés | 10 paquets de 12 |
49.50€
120 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil bas et standard. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.Points clés :
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Transparent | |
8 | |
Barrette de bouchons pour plaque PCR | |
Plaque à 96 puits |
Polypropylène | |
Barrettes de 8 bouchons bombés | |
Oui |