Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Double nanoViper™ PepMap™ Neo
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC.
1059.36€ - 1448.11€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique, double nanoViper™ |
---|---|
Diamètre (métrique) | 75 µm |
Pression max. | 22 000 psi (1500 bar) |
Granulométrie | 2 μm |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17447583
|
Thermo Scientific™
DNV75150PN |
Double nanoViper™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 150 mm | 150 mm |
1059.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17457583
|
Thermo Scientific™
DNV75500PN |
Double nanoViper™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 500 mm | 500 mm |
1348.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17467583
|
Thermo Scientific™
DNV75750PN |
Double nanoViper™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 750 mm | 750 mm |
1448.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC. Ces colonnes sont dotées d’une connectivité rapide et d’une reproductibilité élevée et garantissent d’excellentes séparations. Nos colonnes Neo sont remplies à une pression plus élevée et offrent une capacité de pression de 1 500 bars, une meilleure homogénéité entre les colonnes et une efficacité accrue. Les milieux de colonne sont fabriqués et sélectionnés selon des normes rigoureuses et ajoutés à haute pression, ce qui permet d’améliorer la symétrie des pics, la résolution et la reproductibilité des pics entre les colonnes vous permettant ainsi d’obtenir une plus grande couverture des échantillons et de plus amples informations sur les échantillons.
Avantages des colonnes PepMap Neo
- Connectivité exceptionnelle — Les colonnes Double nanoViper™ se connectent facilement.
- Excellente reproductibilité — Des protocoles de fabrication précis pour le remplissage des milieux augmentent l’homogénéité entre les colonnes pour des analyses reproductibles au quotidien.
- Excellente séparation — Le remplissage à très haute pression augmente l’efficacité de la colonne, ce qui vous permet de travailler à une pression allant jusqu’à 1 500 bars pour une symétrie et une résolution des pics améliorées. Vous obtenez ainsi une capacité d’échantillon plus élevée pour plus d’informations sur les échantillons.
Spécification
Colonne analytique, double nanoViper™ | |
22 000 psi (1500 bar) | |
2 à 8 | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
75 µm | |
2 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Double nanoViper™ | |
15% | |
Oui | |
Cartographie peptidique, LC-MS |