Learn More
Cole-Parmer™ Cartouches de filtration à double extrémité ouverte, polypropylène
Utilisez ces cartouches de filtration pour un support chimiquement inerte avec une capacité de charge de saletés élevée. Les cartouches de filtration à double extrémité ouverte en polypropylène Cole Parmer™ sont idéales pour la filtration de l’air et des gaz.
Marque:  Cole-Parmer™ 06479-44
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11709938
  • 110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
  • Autoclavables à 121°C et stérilisables en ligne jusqu’à 125°C pendant des cycles allant jusqu’à 30 minutes
  • Les filtres peuvent être désinfectés avec des agents chimiques compatibles
  • Les cartouches conviennent à 82°C à 10 psid
  • Les cartouches sont conformes aux directives américaines CFR Title 21 pour les contacts alimentaires répétés, sont conformes aux directives USP classe VI, 121°C Plastics et passent le test de cytotoxicité d’élution MEM
  • Les extraits aqueux contiennent moins de 0,25 EU/ml
  • Cartouches en polypropylène fabriquées en fibre de polypropylène haute pureté thermoformée
  • Tolérant à une exposition cumulée de 10 heures
  • Jugé acceptable par la FDA
  • Hydrophobe ; à utiliser avec des solutions aqueuses, pré-humide avec du méthanol, puis rincer avec de l’eau avant de l’utiliser pour la filtration liquide
Spécification
Spécification
Autoclavables
10 μm
Cartouche pour filtre
PP
1 paquet
254 mm