Learn More
Cole-Parmer™ Cartouches de filtration à double extrémité ouverte, polypropylène
Utilisez ces cartouches de filtration pour un support chimiquement inerte avec une capacité de charge de saletés élevée. Les cartouches de filtration à double extrémité ouverte en polypropylène Cole Parmer™ sont idéales pour la filtration de l’air et des gaz.
110.00€ - 159.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Quantité | 1 paquet |
Type | Cartouche pour filtre |
Longueur (métrique) | 254 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11709938
|
Cole-Parmer™
06479-44 |
10 μm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796109
|
Cole-Parmer™
06479-32 |
1 μm |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavables à 121°C et stérilisables en ligne jusqu’à 125°C pendant des cycles allant jusqu’à 30 minutes
- Les filtres peuvent être désinfectés avec des agents chimiques compatibles
- Les cartouches conviennent à 82°C à 10 psid
- Les cartouches sont conformes aux directives américaines CFR Title 21 pour les contacts alimentaires répétés, sont conformes aux directives USP classe VI, 121°C Plastics et passent le test de cytotoxicité d’élution MEM
- Les extraits aqueux contiennent moins de 0,25 EU/ml
- Cartouches en polypropylène fabriquées en fibre de polypropylène haute pureté thermoformée
- Tolérant à une exposition cumulée de 10 heures
- Jugé acceptable par la FDA
- Hydrophobe ; à utiliser avec des solutions aqueuses, pré-humide avec du méthanol, puis rincer avec de l’eau avant de l’utiliser pour la filtration liquide
Spécification
Autoclavables | |
1 paquet | |
254 mm |
Polypropylène | |
Cartouche pour filtre |