Description
Solution tampon bleue DPD 1
Solution tampon bleue DPD 1, flacon compte-gouttes de 6 x 15 ml permettant d’effectuer environ 300 tests de 0,02 à 4 mg/L de chlore.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer Solution |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon bleue DPD 1, Lovibond™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu