Learn More
DPF3 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498366 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498366 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498366 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335704PE
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
DPF3 Polyclonal antibody specifically detects DPF3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DPF3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CERD4, D4, zinc and double PHD fingers, family 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-200 of human DPF3 (NP_036206.3).,, Sequence:, DPKLRLLEIKPEVELPLKKDGFTSESTTLEALLRGEGVEKKVDAREEESIQEIQRVLENDENVEEGNEEEDLEEDIPKRKNRTRGRARGSAGGRRRHDAASQEDHDKPYVC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8110
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG