Learn More
DPP3 Antibody (SR2247), R&D Systems™
Code produit 18611384 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611384 50 μg 50µL
18609644 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611384 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32248750ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DPP3 Monoclonal specifically detects DPP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DPP3
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR2247
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human DPP3 (Uniprot #: Q9NY33)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10072
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus