Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Sulfure d’hydrogène
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
197.00€ - 251.00€
Spécification
Pression de l’air | 700 à 1 100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour sulfure d’hydrogène |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10138091
|
Dräger™
6406050 |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | 2 à 50 | 20 à 200 s | 1 à 40 mg/l |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12394619
|
Dräger™
6406150 |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | 20 à 500 | 30 à 240 s | 1 à 40 mg/l |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12304629
|
Dräger™
6406220 |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | 100 à 2500 | 40 à 500 s | 1 à 40 mg/l |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12374619
|
Dräger™
6406520 |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | 0,2 à 5 | 40 à 450 s | 1 à 30 mg/l |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
Puce CMS pour sulfure d’hydrogène | |
32°F à 104°F | |
0°C à 40°C |