Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Dioxyde de carbone
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
226.00€ - 241.00€
Spécification
Pression de l’air | 700 à 1 100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour dioxyde de carbone |
Plage d’humidité | 1 à 30 mg/l |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10669285
|
Dräger™
6406190 |
Puce CMS pour dioxyde de carbone | 200 à 3000 | 60 à 260 s | 1 à 30 mg/l |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10573612
|
Dräger™
6406070 |
Puce CMS pour dioxyde de carbone | 1000 à 25000 | 25 à 140 s | 1 à 30 mg/l |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12314143
|
Dräger™
6406210 |
Puce CMS pour dioxyde de carbone | 1 à 20 % | 12 à 120 s | 1 à 30 mg/l |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
1 à 30 mg/l | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour dioxyde de carbone | |
32°F à 104°F |