Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Acide chlorhydrique
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
284.00€ - 299.00€
Spécification
Pression de l’air | 700 à 1 100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour acide chlorhydrique |
Plage d’humidité | 1 à 10 mg/l |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10259801
|
Dräger™
6406090 |
Puce CMS pour acide chlorhydrique | 1 à 25 | 15 à 110 s | 1 à 10 mg/l |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10513432
|
Dräger™
6406140 |
Puce CMS pour acide chlorhydrique | 20 à 500 | 6 à 80 s | 1 à 10 mg/l |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
1 à 10 mg/l | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour acide chlorhydrique | |
32°F à 104°F |