Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Chlorure de vinyle
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
250.00€ - 261.00€
Spécification
Pression de l’air | 700 à 1 100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour chlorure de vinyle |
Plage d’humidité | 1 à 30 mg/l |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12354649
|
Dräger™
6406230 |
Puce CMS pour chlorure de vinyle | 10 à 250 | 45 à 100 s | 1 à 30 mg/l |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12344649
|
Dräger™
6406170 |
Puce CMS pour chlorure de vinyle | 0,3 à 10 | 30 à 420 s | 1 à 30 mg/l |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
1 à 30 mg/l | |
0°C à 40°C |
Puce CMS pour chlorure de vinyle | |
32°F à 104°F |