Learn More
Equip Labo™ Armoire à tiroir
Cette armoire à panneaux en mélamine blanche, robuste, riche et dépolie, d’une largeur de 54 ou de 84 cm, est idéale pour une utilisation en laboratoire et dans les environnements scientifiques et de recherche.
1155.00€ - 1390.00€
Spécification
Type de hotte | Armoire à tiroir |
---|---|
Profondeur (métrique) | 45 cm |
Hauteur (métrique) | 72 cm |
Nbre de tiroirs | 3 |
Garantie | 12 mois |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12651872
|
Equip Labo
8605 |
45 x 53 x 72 cm |
1155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12661872
|
Equip Lapo
8615 |
45 x 84 x 72 cm |
1390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mobilier à roulettes
- Placé sous la paillasse
- Mobilier équipé de portes ou de tiroirs
- Largeur 54 ou 84 cm
- Armoire à panneaux en mélamine blanche dépolie
- Hauteur interne des tiroirs 8,5 cm
- Armoire à 3 tiroirs
Spécification
Armoire à tiroir | |
72 cm | |
12 mois | |
Blanc |
45 cm | |
3 | |
Armoire à tiroir |