Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gas Washing Bottles
Gas washing bottles acc. to Drechsel with filter disc
86.71€ - 124.02€
Spécification
Comprend | Tête de tubulure DURAN™, flacon en verre borosilicaté 3.3 |
---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11536924
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510113 |
500 mL | 1 |
124.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10450323
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510258 |
500 mL | 2 |
113.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10622092
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510270 |
1 000 ml | 2 |
86.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acc. to DIN 12596
- Complete with head (with filter disc)
- Ground joint connection: NS 29/32
- Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Spécification
Tête de tubulure DURAN™, flacon en verre borosilicaté 3.3 |