Learn More
DREF Antibody (PCRP-ZBED1-1E1), FITC, R&D Systems™
Code produit 18606558 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606558 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606558 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308861F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DREF Monoclonal specifically detects DREF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Protein Array∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DREF
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PCRP-ZBED1-1E1
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène Ac-like transposable element, ALTEDNA replication-related element binding factor, hDREF, KIAA0785dREF homolog, Putative Ac-like transposable element, putative Ac-like transposon, TRAMPDREFBED-type zinc finger domain-containing protein 1, zinc finger BED domain-containing protein 1, zinc finger, BED-type containing 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human DREF protein (Uniprot: O96006)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9189
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus