missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DRG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 14743-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH; EC 1.1.1.95) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.Spécification
| DRG2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DRG2 | |
| DRG 2, DRG2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13495, 1819, 497915 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.24 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P55039, Q9QXB9 | |
| DRG2 | |
| DRG2 Fusion Protein Ag6433 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu