Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Bottles
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
242.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type | Flacon en stock |
À utiliser avec (application) | Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces |
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10590143
|
Fisherbrand™
|
Rond | 6 oz. | Polypropylène |
242.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Drosophila bottles are available in transparent, autoclavable polypropylene and non-autoclavable polyethylene. The bottle openings are designed to accept standard paper lids, foam plugs, cotton balls and Buzz Plugs.
Round-Bottom Bottles
- Polypropylene
- Single use or autoclave for reuse
- Available in polypropylene or polyethylene
- Polypropylene provides good transparency and can be autoclaved for reuse or disposed of after single use
Spécification
Transparent | |
Flacon en stock | |
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces |