Learn More
dsRNA Antibody (1D3), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18607294 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607294 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607294 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320110PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.17€
    458.85€ / 0.1mL
    Économisez 59.32€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
dsRNA Monoclonal specifically detects dsRNA in Multi-species samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène dsRNA
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1D3
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formule PBS
Alias de gène Double-stranded RNA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Multi-species
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus