missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dsRNA Antibody (J2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18562397 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18562397 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18562397 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311395AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène dsRNA
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone J2
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Double-stranded RNA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Female DBA/2 mice were injected intraperitonially with a mixture of 50 ug L-dsRNA and 75 ug methylated bovine serum albumin, emulsified in complete Freund's adjuvant. After several boosts spleen cells were fused with Sp2/0-Agl4 myeloma cells to generate the hybridoma clone.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.2 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Broad Species Reactivity
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.