Learn More
H-B Instrument™ Minuteurs Durac™
Disponible en plusieurs styles
Marque: H-B Instrument™ B61700-2500
Informations supplémentaires : Poids : 0.07940kg
Includes: Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Description
- Testés individuellement
- L’affichage du modèle 511 peut être modifié en heures:min ou min:sec
Certifications
Marquage CE, traçabilité NIST, DAkkS, conforme aux spécifications RoHS.
Spécification
Minuteur | |
3 min | |
1 | |
2,2 in | |
2,2 in | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais), déclaration de traçabilité indiquant une précision traçable selon les normes NIST et DAkkS |
60 min | |
Analogique | |
LR44 | |
5,7 cm | |
5,7 cm | |
CE, ROHS, NIST, DAkkS |