Learn More
H-B Instrument™ Minuteurs Durac™
Disponible en plusieurs styles
16.20€ - 63.00€
Spécification
Type de produit | Minuteur |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, ROHS, NIST, DAkkS |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Nbre de canaux | Plage de durée | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Nbre de canaux | Plage de durée | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17673125
|
H-B Instrument™
B61700-3000 |
5,1 cm | 1 | 23 heures 59 min 59 s | 7 cm |
49.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17663125
|
H-B Instrument™
B61700-2600 |
7 cm | 1 | 99 min 59 s | 6,7 cm |
16.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17683125
|
H-B Instrument™
B61700-3300 |
3,14 cm | 4 | 99 heures 59 min 59 s | 8 cm |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17642975
|
H-B Instrument™
B61700-2500 |
5,7 cm | 1 | 60 min | 5,7 cm |
16.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Testés individuellement
- L’affichage du modèle 511 peut être modifié en heures:min ou min:sec
Certifications
Marquage CE, traçabilité NIST, DAkkS, conforme aux spécifications RoHS.
Spécification
Minuteur | |
CE, ROHS, NIST, DAkkS |