Learn More
DWK Life Sciences Vide DURAN™ pour flacon d’évaporation, forme de poire
Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé.
Marque:  DWK Life Sciences 210283608
Code nomenclature Nacres: VB.02
Code produit. 15281629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    193.80€ / 10 pièces
    Économisez 5.20€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 28-10-2025
Description
Les flacons d’évaporation DURAN™ ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation. Un manchon de joint rodé standard est formé ou préparé pour une utilisation ultérieure dans les évaporateurs rotatifs pour l’évaporation des solvants.
  • En forme de poire
  • Les flacons d’évaporation ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé ; évaporateur rotatif ; après un traitement ultérieur, il peut être utilisé pour l’évaporation de solvants
250 mL
Verre borosilicaté 3.3
10/Bte
81 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Vide DURAN™ pour flacon d’évaporation, forme de poire > 250 mL