Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide à fond rond, pour cylindre , bordure fissurée, sans graduation
Pour la transformation comme réacteur.
Marque: DWK Life Sciences 210275373
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.75000kg
Description
Les cylindres DURAN™ à fond rond sont attractifs en raison de la bonne répartition de l’épaisseur de la paroi et offrent une production rentable de récipients de réaction à géométrie reproductible. Pour la résistance à la pression, veuillez vous référer à nos notes dans l’annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire. Pour les articles en verre qui s’écartent de la forme originale en raison d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées conformément aux règles et réglementations techniques.
- Les récipients à chemise présentent un bord soufflé
- Composant pour traitement ultérieur dans les récipients de réaction
- Production rentable de récipients de réaction avec une géométrie reproductible
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
1/boîte | |
Pour le traitement en tant que récipient de réaction | |
130 mm |
Autoclavables | |
Épaisseur de paroi 4 mm | |
Boro 3.3 |